Få mere at vide
Cole-Parmer™ GILMONT ™Vinyl mikropladeforseglingsfilm
Artikelnummer. 15185952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15185952 100 Pakke med 100
15175952 50 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15185952 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1302440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1104.39 DKK / Pakke med 100
    Spare 270.61 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Materiale Vinyl
nr. pr. pakke 100
Dimensioner (L x B) 79.4 x 145.5 mm
Produkttype Mikropladeforseglingsfilm
Tykkelse 100μ m
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C