Få mere at vide
Cole-Parmer™ GILMONT ™Vinyl mikropladeforseglingsfilm
Artikelnummer. 15175952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke unitSize
15175952 50 Pakke med 50
15185952 100 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15175952 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1302442
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Vinyl
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 50
Dimensioner (L x B) 79.4 x 145.5 mm
Produkttype Mikropladeforseglingsfilm
Tykkelse 100μ m
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C