Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, platinhærdet silikone
Artikelnummer. 15130166
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15130166 4,8 mm 7.5m
15110166 6,4 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15130166 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9580209
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Ingen grund til at bekymre dig om varmen - brug til applikationer op til 460 °F.
  • Usteriliseret platinhærdet silikone kommer i en enkelt pakke indeholdende 25 fod slange
  • Kan rumme et bredt temperaturområde
  • Overholder USP Klasse V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • FDA, USP , USDA, GMP Certificeret
  • Lav proteinbinding, svamperesistent, phthalat- og latexfri
  • Translucent Tubing er ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 460 °C