Få mere at vide
Cole-Parmer™ pH-reference Halvcelle
Artikelnummer. 15158683 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Knudepunkt:
Ental
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Knudepunkt Pakningsstørrelse
15158683 Ental Hver
1 options
Artikelnummer. 15158683 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0599060
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
pH-reference Halvcelle til forskningsmålinger.
  • Glasmateriale.
  • Halvcelle.
  • 6 måneders garanti.
  • Bruges til at bygge en elektrokemisk pH-celle.
Tekniske data
Knudepunkt Ental
Materiale Glas krop
Type pH reference halvcelleelektrode
Intern reference Ag/AgCl Fyld