Få mere at vide
Oakton™ Glasperler til møller
Artikelnummer. p-8006890
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,15 mm
0,5 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
1kg
Hver
Artikelnummer. 13478236
Brand: Oakton™ 3627052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Egnede glasperler til mini-BeedBeater™ Mølle. Cole-Parmer™ Glasperler til Mills bruges til at knuse og adskille små prøver fra knogler til mikrobielle sporer.
  • Fås i tre forskellige størrelser
  • Knus prøver såsom knogler og mikrobielle sporer
  • Håndterer små prøver effektivt —fra 100 μL til 1 μL
  • Ikke-skummende, ikke-aerosolmetode bevarer enzymer, nukleinsyrer og organeller
Specifications
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Til brug med (udstyr) Mini-Bead Beater Glasmølle
Mængde 1 lb.