Få mere at vide
Oakton™ Glasperler til møller
Artikelnummer. 13478236
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,15 mm
0,5 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
1kg
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
13478236 0,1 til 0,15 mm 1kg
15237649 1 mm Hver
12614267 0,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478236 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 3627052
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Egnede glasperler til mini-BeedBeater™ Mølle. Cole-Parmer™ Glasperler til Mills bruges til at knuse og adskille små prøver fra knogler til mikrobielle sporer.
  • Fås i tre forskellige størrelser
  • Knus prøver såsom knogler og mikrobielle sporer
  • Håndterer små prøver effektivt —fra 100 μL til 1 μL
  • Ikke-skummende, ikke-aerosolmetode bevarer enzymer, nukleinsyrer og organeller
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Til brug med (udstyr) Mini-Bead Beater Glasmølle
Mængde 1 lb.