Få mere at vide
Oakton™ Glasperler til møller
Beskrivelse
Egnede glasperler til mini-BeedBeater™ Mølle. Cole-Parmer™ Glasperler til Mills bruges til at knuse og adskille små prøver fra knogler til mikrobielle sporer.
- Fås i tre forskellige størrelser
- Knus prøver såsom knogler og mikrobielle sporer
- Håndterer små prøver effektivt —fra 100 μL til 1 μL
- Ikke-skummende, ikke-aerosolmetode bevarer enzymer, nukleinsyrer og organeller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perler |
| Materiale | Glas |
| Diameter (metrisk) | 0,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Mini-Bead Beater Glasmølle |
| Mængde | 1 lb. |