Få mere at vide
Masterflex™ Selvansugende mikropumpe
Artikelnummer. 15150413 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2,4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15150413 2,4 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15150413 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7312032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11815.00 DKK
    10802.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 1012.29 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 17-06-2027
Ideel til at opretholde et højt niveau af nøjagtighed med en afvigelse fra setpunktet på mindre end 1 %.
  • Nøjagtig volumetrisk dispensering af 4 mikroliter til 250 mikroliter
  • Positiv lukning med tryk mindre end 3 psi (undtagen 73120-66 og -68, som har en 1 psi shut-off)
  • Høj cykluslevetid - op til 20 millioner dispenseringscyklusser
  • Lavt strømforbrug
  • Vælg dispenseringsvolumen 20μ L
Tekniske data
Flowhastighed 2,4 ml/min.
Temperatur (metrisk) Maks 70 °C
Materiale PTFE, Perfluorelastomer