Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Rektangulær opdelingsdejbeholder
Artikelnummer. 17998811
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17998811 20 l
1 options
Artikelnummer. 17998811 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G155490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.65 DKK
    191.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.13 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gilactiv™ Rektangulær opdelingsdejbeholder er behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter beholderens overflade mod vira og bakterier.
  • Gilactiv™ rektangulær opdelingsdejbeholder behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter beholderens overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på beholderens overflade (tom eller fuld) for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
    • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Meget modstandsdygtig over for ændringer i temperatur.
  • Meget fleksibel og stødfast.
  • Kompatibel med reolvogne.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Farve Blå
Form Rektangulær