Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Låg til 120 L stangposeholder
Artikelnummer. 17918871
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17918871 Blå
1 options
Artikelnummer. 17918871 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G710190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.58 DKK
    131.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.97 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Gilactiv™ Låg til 120 L Pole Bag Holder er behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter lågets overflade mod vira og bakterier.
  • Gilactiv™ blåt låg, til 120 L stangposeholder er behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter lågets overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på lågets overflade for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
    • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv.
  • Kan også åbnes og lukkes normalt med pedalen.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) 120 L stangposeholder
Inkluderer Låg
Materiale HDPE
Bredde (engelsk) 19,1 tommer.
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 484 mm