Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Dejbeholder
Artikelnummer. 17918611
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17918611 15 l
1 options
Artikelnummer. 17918611 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G179490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.71 DKK
    158.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.46 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Gilactiv™ Dejbeholder er behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter beholderens overflade mod vira og bakterier.
  • Gilactiv™ 600 x 400 dejopbevaringsbeholder behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter beholderens overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på beholderens overflade (tom eller fuld) for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to-timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
  • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Lodrette sider uden inderkant undgår at mærke dejen.
      • Hele beholderens overflade er anvendelig.
    • Helt flad bund betyder, at dejen let løsnes, intet tab, ingen madrester tilbage.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse beholdere med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Form Rektangulær
Volumen (engelsk) 4 gal.
Volumen (metrisk) 15 l