Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Beholder med låg
Artikelnummer. p-200009547
Kapacitet (metrisk):
15 l
35 l
55 l
Artikelnummer. 17918931
Brand: Gilac™ G119690
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gilactiv™ Beholder med låg er behandlet med det eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter beholderens overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på beholderens overflade (tom eller fuld) for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
  • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Ingen mellemrum eller overlapninger og ingen skarpe hjørner.
  • Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing.
  • Forsænkede håndtag for bedre håndtering.
  • Glatte indvendige vægge og afrundede hjørner for lettere rengøring.
  • Maskinvaskbar.
  • Kompatibel med alle GILAC 4- og 6-hjulede dukker.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Blå
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l