Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Beholder med låg
Kapacitet (metrisk):
15 l
35 l
55 l
Beskrivelse
- Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på beholderens overflade (tom eller fuld) for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
- Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
- Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
- Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
- Testresultater tilgængelige på anmodning.
- Ingen mellemrum eller overlapninger og ingen skarpe hjørner.
- Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing.
- Forsænkede håndtag for bedre håndtering.
- Glatte indvendige vægge og afrundede hjørner for lettere rengøring.
- Maskinvaskbar.
- Kompatibel med alle GILAC 4- og 6-hjulede dukker.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Blå |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |