Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Skåle med håndtag, 50 cykler
Artikelnummer. 17968751
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Artikelnummer. Mængde
17968751 10 stk.
1 options
Artikelnummer. 17968751 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G627490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.45 DKK
    204.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.17 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Gilactiv™ 50 cykelskåle med håndtag er genanvendelige plastikskåle behandlet med det eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter skålens overflade mod vira og bakterier.
  • Gilactiv™ genanvendelig plastskål behandlet med den eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter skålens overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på skålens overflade (tom eller fuld) for et bredt spektrum af bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
    • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Ideel til institutionel cateringbrug.
  • Pakke med 10 stk.
Tekniske data
Produkttype Skål
Materiale HDPE
Farve Blå
Diameter (metrisk) 134 mm
Højde (metrisk) 65 mm
Mængde 10 stk.
Vægt (metrisk) 0.65 kg