Få mere at vide
Gilac™ Gilactiv™ Bedpan
Artikelnummer. 17938881
Skift visning
Volumen (metrisk):
2.5 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17938881 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 17938881 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G101190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45 DKK
    81.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.53 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gilactiv™ Bedpan er behandlet med det eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter sengepandens overflade mod vira og bakterier.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Gennemskinnelig, niveau synlig, med volumen gradueringer.
  • Afrundet design og meget tyk.
  • Ikke let at knække, når den tabes.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Produktet desinficeres i en grydevasker.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Udstyr ved stuetemperatur for at undgå den kolde fornemmelse, der opleves med ækvivalenter i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Bedpan
Farve Blå
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (engelsk) 0,7 gal.
Volumen (metrisk) 2.5 L