Få mere at vide
MedChemExpress Gigantol
Artikelnummer. 16444947
Encompass_Preferred
Skift visning
:
50 mg
Artikelnummer.
16444947 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16444947 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN2523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Gigantol is a bibenzyl compound derived from several medicinal orchids. Giganto shows promising therapeutic potential against cancer cells. Gigantol is a novel inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 274.31 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 67884-30-4
Produkttype Natural Products
Renhed 99.79%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic)
Mål Wnt