Beskrivelse
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Produkttype | Antibody |
| Produktlinje | Novus |