Få mere at vide
Giemsa bejdse, ren, certificeret, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244530 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10244530 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10244530 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0275/46
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
CAS 51811-82-6
Farve Mørkegrøn
Format Pulverfast
Smeltepunkt 300 °C/572 °F
Emballage Glaskrukke
Mængde 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.