Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-farve, biologisk bejdse med høj renhed
Artikelnummer. 10736001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736001 5 g Glasflaske 5g
10696542 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736001 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 153230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Tekniske data
Absorbans 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt 300.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Tab ved tørring 10% max. (110°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Sort til Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.