Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Giemsa Stain, ren, høj renhed biologisk plet
Artikelnummer. 10696542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696542 25 g Glasflaske 25g
10736001 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696542 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 153230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.42 DKK
    419.65 DKK / 25g
    Spare 46.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Absorbans 950 min. (i MeOH, på tørret stof), 600 min. (i MeOH, på tørret stof) A (1%/1 cm)
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt 300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 640 til 650 nm (i MeOH), 520 til 525 nm (i MeOH)
Tab ved tørring 10% maks. (110 °C)
Emballage Glasflaske
Farve Sort til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Grad Ren
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.