Få mere at vide
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10276014
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10276014 10 g Glass Bottle 10g
10002764 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276014 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP242210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt 300°C
Bio. Plet Comm. Certificering Pass Test
Identifikation Pass Test
Formel vægt 291.8
Emballage Glass Bottle
Farve Green
Mængde 10 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.