Få mere at vide
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10002764
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002764 5 g Glass Bottle 5g
10276014 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10002764 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP24225
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt 300°C
Bio. Plet Comm. Certificering Pass Test
Identifikation Pass Test
Formel vægt 291.8
Emballage Glass Bottle
Farve Green
Mængde 5 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.