Få mere at vide
Epredia™ Giemsa bejdse
Artikelnummer. 12583687 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12583687
Brand: Epredia™ 89004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Take advantage of an excellent classical blood film stain used on peripheral blood smears and bone marrow with the Epredia™ Giemsa Stain.
  • Erythrocytes stain pink with platelets exhibiting a very light, pale hue
  • Leukocyte nuclear chromatin stains magenta-purple
  • Monocyte cytoplasm stains the classical “ground glass” blue
  • Lymphocyte cytoplasm stains clear, sky blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 gal.
Type Giemsa Stain
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STAIN,GIEMSA,1GL CUBE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methanol