Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Giemsa bejdse
Artikelnummer. 11414667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414667 50 g 50g
11404667 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414667 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21172.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.30 DKK
    725.65 DKK / 50g
    Spare 156.65 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291,80 g/mol
Giemsa Stain bruges som laboratoriereagens og farvning til mikroskopi. Det bruges også til histopatologisk påvisning af malaria og andre parasitter såsom spirochete og protozoan. Farven er også blevet inkorporeret i differentiel farvning mellem bakterielle og humane celler. Forbindelsen er blevet brugt i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hæmatologisk farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Giemsa Stain bruges som laboratoriereagens og farvning til mikroskopi. Det bruges også til histopatologisk påvisning af malaria og andre parasitter såsom spirochete og protozoan. Farven er også blevet inkorporeret i differentiel farvning mellem bakterielle og humane celler. Forbindelsen er blevet brugt i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hæmatologisk farve.
Opløselighed
Uopløseligt i vand (< 0,1 %), methanol (5,8 mg/l) og ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt ∼300 °C
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand (<0,1%), methanol (5,8 mg/L) og ethanol.