Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Giemsa bejdse
Artikelnummer. 11404667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404667 10 g 10g
11414667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404667 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21172.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291,80 g/mol
Giemsa Stain bruges som laboratoriereagens og farvning til mikroskopi. Det bruges også til histopatologisk påvisning af malaria og andre parasitter såsom spirochete og protozoan. Farven er også blevet inkorporeret i differentiel farvning mellem bakterielle og humane celler. Forbindelsen er blevet brugt i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hæmatologisk farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Giemsa Stain bruges som laboratoriereagens og farvning til mikroskopi. Det bruges også til histopatologisk påvisning af malaria og andre parasitter såsom spirochete og protozoan. Farven er også blevet inkorporeret i differentiel farvning mellem bakterielle og humane celler. Forbindelsen er blevet brugt i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hæmatologisk farve.
Opløselighed
Uopløseligt i vand (< 0,1 %), methanol (5,8 mg/l) og ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51811-82-6
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.80
MDL nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Giemsa Stain
Smeltepunkt ∼300°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.
compliance-icons
Product Identifier
  • Giemsa Stain
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Giemsa's stain