Få mere at vide
Fisherbrand™ Kogeplade omrørerklemme
Artikelnummer. 15954520 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Klemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15954520 Klemme Hver
1 options
Artikelnummer. 15954520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    265.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.39 DKK
    8% Slukket
På lager
Til brug med:Isotemp Kogeplader, omrørere og kogeplader
Klemme og klemmeholder til brug med Isotemp kogeplader, røreapparater og røreplader
  • Klemme
  • Klemmeholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fastgøres til støttestang
Til brug med (udstyr) Isotemp Kogeplader, omrørere og kogeplader
Type Klemme