missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GIBH-130, MedChemExpress
Beskrivelse
GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GIBH-130 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1252608-59-5 |
| Farve | Pink |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20N6O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1=NN=C(C2=CC=CC=C2)C=C1C)N3CCN(C4=NC=CC=N4)CC3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?