Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11568856
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11568856 20 x 100 ml Pakke med 20
10043382 100 ml 100ml
11558856 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11568856 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12605036
Fremskynd din forskning med eksklusive tilbud inden for biovidenskab
Brug rabatkode 28141
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rekombinant enzym uden animalsk oprindelse
Anvendes til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller, herunder CHO , HEK 293, A529, primære humane keratinocytter og embryonale stamceller. TrypLE™ Express spalter peptidbindinger på de C-terminale sider af lysin og arginin og er en direkte erstatning for trypsin. Enestående renhed øger specificiteten og reducerer beskadigelse af celler, der kan være forårsaget af andre enzymer, der findes i nogle trypsinekstrakter.
  • Skånsom mod celler
  • uritet øger specificiteten på grund af virkningen af enkelt enzym, hvilket reducerer skader forårsaget af spaltning fra enzymer, der findes i nogle trypsinpræparater og i andre proteaseekstrakter
  • Stuetemperatur Stabil i 24 måneder
  • Klar til brug
  • Kan direkte erstatte trypsin i eksisterende protokoller
  • Fortynding alene inaktiverer TrypLE Express, undgå behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS
Energieffektiv, mindre farlig, bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet i faciliteter, der er i overensstemmelse med cGMP-produktionskrav, certificeret til ISO 13485 standard, og registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C, beskyttes mod
lys . Alternative opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C eller -°5 C til -20 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, EDTA
Osmolalitet Tjek og optag
Produktlinje Gibco
Mængde 20 x 100 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride