Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11558856
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11558856 500 ml 500ml
10043382 100 ml 100ml
11568856 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11558856 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12605028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Rekombinant enzym uden animalsk oprindelse
Anvendes til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller, herunder CHO , HEK 293, A529, primære humane keratinocytter og embryonale stamceller. TrypLE™ Express spalter peptidbindinger på de C-terminale sider af lysin og arginin og er en direkte erstatning for trypsin. Enestående renhed øger specificiteten og reducerer beskadigelse af celler, der kan være forårsaget af andre enzymer, der findes i nogle trypsinekstrakter.
  • Skånsom mod celler
  • uritet øger specificiteten på grund af virkningen af enkelt enzym, hvilket reducerer skader forårsaget af spaltning fra enzymer, der findes i nogle trypsinpræparater og i andre proteaseekstrakter
  • Stuetemperatur Stabil i 24 måneder
  • Klar til brug
  • Kan direkte erstatte trypsin i eksisterende protokoller
  • Fortynding alene inaktiverer TrypLE Express, undgå behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS
Energieffektiv, mindre farlig, bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet i faciliteter, der er i overensstemmelse med cGMP-produktionskrav, certificeret til ISO 13485 standard, og registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C, beskyttes mod
lys . Alternative opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C eller -°5 C til -20 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, EDTA
Osmolalitet Tjek og optag
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay