Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11570926
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
5 l
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
5 L
500ml
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11570926 5 l 5 L
10718463 100 ml 100ml
11528856 500 ml 500ml
11538856 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11570926 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12604054
I modsætning til svinetrypsin, fri for animalske komponenter
Spalter peptidbindinger på de C-terminale sider af lysin og arginin og er en direkte erstatning for trypsin. Enestående renhed øger specificiteten og reducerer beskadigelse af celler, der kan være forårsaget af andre enzymer, der findes i nogle trypsinekstrakter. Anvendes til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller, herunder CHO , HEK 293, A529, primære humane keratinocytter og embryonale stamceller.
  • Skånsom mod celler
  • Stuetemperaturstabil i 24 måneder
  • Let at bruge
  • Fri for animalsk oprindelse
  • Skånsom mod celler, renhed øger specificiteten på grund af virkningen af et enkelt enzym og reducerer skader forårsaget af spaltning fra flere enzymer i trypsin og andre ekstrakter
  • Kan direkte erstatte trypsin i eksisterende protokoller
  • Fortynding alene inaktiverer TrypLE Express, undgå behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS
Energieffektiv, mindre farlig, bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C, beskyttes mod
lys . Alternative opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C eller -5 til -20 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Osmolalitet Tjek og optag
Produktlinje Gibco
Mængde 5 l
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay