Få mere at vide
Gibco™ Trypan blå opløsning, 0,4 %
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11538886
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11538886 100 ml Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11538886 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15250061
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges rutinemæssigt som en cellefarvning til at vurdere cellelevedygtighed ved hjælp af farveeksklusionstesten
  • Udføres under optælling af celler med hæmocytometer under rutinemæssig subkultur, men kan udføres når som helst cellelevedygtighed skal bestemmes hurtigt og præcist
  • Farveeksklusionstest er baseret på konceptet om, at levedygtige celler ikke optager uigennemtrængelige farvestoffer (som trypanblåt), men døde celler er permeable og optager farvestoffet
  • Produceret på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15– °30 C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 0.004
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Produkttype Trypanblå
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Celletælling
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRYPAN BLUE STAIN
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hyd