Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Artikelnummer. 10679234
Skift visning
Mængde:
5 l
10 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10679234 10 l Hver
11390872 20 l Hver
10680745 5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679234 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10902179
Optimeret til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved hjælp af baculovirus-ekspressionsvektorsystemet (BEVS)
Sf-900 II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler. Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
  • Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
  • Optimeret til rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
  • Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco , Sf-900 , SynerGy
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.