Få mere at vide
Gibco™ Streptomycinsulfat
Artikelnummer. 11598676
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11598676 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11598676 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11860038
Vandopløseligt antibiotikum oprindeligt renset fra Streptomyces griseus
Streptomycinsulfat virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier. Streptomycinsulfat er meget aktivt mod gram-negativ med en vis aktivitet mod gram-positive bakterier.
  • Fås som 100 g pulver
  • Anvendes alene eller i kombination med penicillin til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer
  • Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 50 til 100 μg/ml
Kloning, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 til 8 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Koncentration 50 til 100μ g/ml
Kultur Type Pattedyrcellekultur, insektcellekultur
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Til brug med (applikation) Bakterieudvælgelse
Mængde 100 g