Få mere at vide
Gibco™ Destilleret vand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919256
Mængde:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12589069
Brand: Gibco™ 15230162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser
Dette destillerede vand er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Fås i mange størrelser for at imødekomme dine behov, dette destillerede vand har:
  • Cellekulturkvalitet
  • Bevist ydeevne
  • Velegnet til brug i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Cellekulturkvalitet
Dette vand fremstilles ved destillation og filtrering (0,1μ m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Bevist ydeevne
Den præstation og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Dette destillerede vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortyndende buffere.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Dette vand produceres på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-162). Denne facilitet er også registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad Celledyrkning
Emballage Flaske
Sterilitet Sterile-filtered
Behandling(er) Not DEPC-Treated
Mængde 500 mL
Oprensningsmetode Membrane-Filtered