Få mere at vide
Gibco™ Natriumpyruvat (100 mM)
Artikelnummer. 12539059 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12539059 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 12539059 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11360070
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Væksttilskud
Natriumpyruvat tilsættes ofte til cellekulturmedier som kulstofkilde ud over glukose. Da celler producerer natriumpyruvat som en intermediær metabolit i glykolysevejen, er det ikke et nødvendigt supplement til alle cellekulturer. Hvis celler dog er dyrket i et medium, der er suppleret med natriumpyruvat, anbefaler vi fortsat brug af tilskuddet, da cellevæksten kan forsinke uden det. Gibco Natriumpyruvat (100 mM) er formuleret med 11 g pr. liter vand. Den endelige koncentration af natriumpyruvat, der bruges i de fleste cellekulturmedier, er 1 mM.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller Gibco vi natriumpyruvat (100 mM) på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
Celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryobevarelse, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 100 mM
Form Væske
Produkttype Natriumpyruvat
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til in vitro-diagnostisk brug.