Få mere at vide
Gibco™ Sf21 celler ind Sf-900™ II SFM
Artikelnummer. 10686103
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10686103 1,5 ml Hver
1 options
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10686103 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11497013
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Anvendes til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner
Gibco Sf21-celler er tilpasset til serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900™ II SFM, hvilket sparer betydelig tid og omkostninger forbundet med tilpasning af kulturer.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Dokumenteret afstamning fra en lavpassage Master Cell Bank
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Bioproduktion, cellekultur, proteinproduktion på højt niveau i insektceller, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase)
Forsendelsesbetingelser: Frosset
Cellelinje Sf21
Celletype Insektceller
Arter S. frugiperda
Medieanbefaling Sf-900 II SFM (serumfrie medier)
Produkttype Insektceller
Mængde 1,5 ml
Forsendelsestilstand Tøris