Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ III SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924985
Mængde:
500 ml
1000 ml
10 l
20 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
20 L
500ml
Artikelnummer. 11570446
Brand: Gibco™ 12658019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, animalsk –oprindelsesfrit insektcellekulturmedium
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
  • Sf-900™ III SFM er et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, animalsk frit –insektcellekulturmedium optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler
  • Også optimeret til rekombinant genekspression ved brug af baculovirus og stabile insektekspressionssystemer
  • Medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer
  • Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900™ III SFM opnå maksimale celletætheder på 10 til 14 x 10 6 celler/mL
  • Sf-900™ III SFM er et forbedret serumfrit, proteinfrit, animalsk frit –medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera cellelinjer og produktion af insektvira og rekombinante proteiner
  • Klar til brug format kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller overfladeaktive stoffer
  • Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier bør sekventielt tilpasses til Sf-900™ III SFM
  • Reducerede hydrolysatkoncentrationer forbedrer parti-til-parti-konsistensen
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco , Sf-900
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2 –8°C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed : 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.