Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Artikelnummer. 15236025
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
10 l
20 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15236025 20 l 20 L
11570446 500 ml 500ml
11580446 1000 ml 1000ml
11590446 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15236025 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12658001
Et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, animalsk –oprindelsesfrit insektcellekulturmedium
Sf-900 III SFM er et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –insektcellekulturmedium, optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler.
  • Optimeret til rekombinant genekspression ved brug af baculovirus og stabile insektekspressionssystemer
  • Egnet til suspensions- og monolagskulturmetoder og understøtter væksten af andre lepidopteran-cellelinjer
  • Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900 III SFM opnår maksimale celletætheder på 10 –14 x 106 celler/ml
  • Et forbedret serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera-cellelinjer samt produktion af insektvirus og rekombinante proteiner
  • Færdig-til-brug format kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller tensider
  • Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier bør sekventielt tilpasses til Sf-900 III SFM
  • Reducerede hydrolysatkoncentrationer forbedrer konsistensen fra parti til parti
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Produktlinje Gibco, Sf-900
Mængde 20 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Low (Lav)
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2 –8°C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed : 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Kulturmiljø Ikke-CO 2
Kultur Type Suspensionscellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.