Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ II SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924984
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11560366
Brand: Gibco™ 10902096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler
Sf-900 II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved brug af baculovirusekspressionsvektorsystemet (BEVS). Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
  • Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
  • Optimeret til rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
  • Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco , Sf-900
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.