Få mere at vide
Gibco™ Schneiders Drosophila Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924981
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11590576
Brand: Gibco™ 21720024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Modificeret til at indeholde L-glutamin og natriumbicarbonat
Schneiders Drosophila Medium blev oprindeligt designet til vækst af S2-celler fra frugtfluen, Drosophila melanogaser . Schneiders Drosophila Medium kan også bruges til at dyrke andre dipteran-cellelinjer. Dette medium kan bruges til forbigående eller stabil transfektion og storskala proteinproduktion i S2-celler.
Formulering
  • Indeholder unikke komponenter, der kræves til S2-cellekultur, herunder æblesyre, fumarsyre, alfa-ketoglutarsyre, ravsyre og sukkertrehelos
  • Almindeligvis suppleret med 10 % føtalt bovint serum (FBS) før brug
  • Kræver omgivende CO 2 for at opretholde fysiologisk pH
Cellekultur, Drosophila S2 cellekultur, insektcellekultur
Overholdelse
Gibco Schneiders Drosophila Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje S2 (Schneider 2)
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Schneiders Drosophila Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen