Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 medium, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
Artikelnummer. p-4919941
Mængde:
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11310902
Brand: Gibco™ 72400153
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 medium) er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer.
  • Ændret som følger: med GlutaMAX™ , phenolrød, HEPES
  • Indeholder reduktionsmiddel glutathion og høje koncentrationer af vitaminer
  • Indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium
  • Vitaminer inositol og cholin er til stede i meget høje koncentrationer
  • GlutaMAX-tilskud minimerer ophobning af giftig ammoniak og forbedrer cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format
  • Indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer
  • Kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS)
  • Bruger natriumbicarbonatbuffersystem (2,0g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Mængde 10 l
Formulering Biotin, Calciumnitrat (Ca(NO3)2 4H2 O), Cholinchlorid, D-Calciumpantothenat, D-Glucose (Dextrose), Folinsyre, Glutathion (reduceret), Glycin, HEPES, L-Alanyl-Glutamin, L-Arginin, L-Asparagin, L-Asparaginsyre, L-Cystinsyre, L-Hymic Acid, L-Glutdrin L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysinhydrochlorid, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, Magnesiumsulfat (MgSO 4 -7H 2 O), Niacinamide-Pharacid, phloramid, niacinamid, phenamid, (KCl), pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, natriumbicarbonat (NaHCO 3 ), natriumchlorid (NaCl), dibasisk natriumphosphat (Na 2 HPO 4 ) vandfri, thiaminhydrochlorid, vitamin B12, i-inositol
Indhold og opbevaring Opbevaring: 2-8° C. Beskyt mod lys. Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.