Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 medium, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
Artikelnummer. 11300902
Mængde:
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11300902
Brand: Gibco™ 72400146
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 medium) er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer.
  • Ændret som følger: med GlutaMAX™ , phenolrød, HEPES
  • Indeholder reduktionsmiddel glutathion og høje koncentrationer af vitaminer
  • Indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium
  • Vitaminer inositol og cholin er til stede i meget høje koncentrationer
  • GlutaMAX-tilskud minimerer ophobning af giftig ammoniak og forbedrer cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format
  • Indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer
  • Kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS)
  • Bruger natriumbicarbonatbuffersystem (2,0g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Produktlinje Gibco , GlutaMAX , SynerGy
Mængde 5 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.