Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4919923
Click to view available options
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
1000ml
100ml
500ml
Product Code. 15460564
Brand: Gibco™ 11875101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Requires
Supplering
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640 Medium modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger RPMI
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Show More Show Less
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.