Få mere at vide
Gibco™ PBS, pH 7.2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924958
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12549079
Brand: Gibco™ 20012027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering.
Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne PBS er fremstillet som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Hvid
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.2
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Fosfatbufret saltvand
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 280 - 320 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.