Få mere at vide
Gibco™ Opti-MEM™ Reduceret Serum Medium, pulver
Beskrivelse
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring af væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ Opti-MEM™ modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Denne Opti-MEM™ ændres som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Gibco™ Opti-MEM™ er et unikt medie, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %.
Gibco™ Opti-MEM™ bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 og HEK |
| Celletype | Primære fibroblaster |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Opti-MEM jeg |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco , Opti-MEM |
| Mængde | 10 l |
| Vis mere |
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.