Få mere at vide
Gibco™ Neurobasal™ Plus medium
Artikelnummer. 15846152
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15846152 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15846152 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3582901
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Neurobasal Plus Medium er et neuronalt basalt medium, der giver den højeste in vitro-overlevelse af primære gnavere og humane stamcelle-afledte neuroner, når det bruges sammen med B-27 Plus tillæg. Neurobasal Plus Medium har en optimeret formulering, opgraderet fremstillingsproces og strengere kvalitetskontrol af råmaterialer og slutprodukt. Disse forbedringer muliggør de højeste rater af neuronal celleoverlevelse, forbedret elektrofysiologisk aktivitet og forbedret funktionel modenhed i forhold til andre neuronale cellekulturmediesystemer.
Neurobasal Plus Medium, når det kombineres med B-27 Plus tillæg, tilbyder:
  • Mindst 50 % højere overlevelsesrate for primære rotteneuroner sammenlignet med klassiske Neurobasal Medium og B-27 Supplement
  • Højeste overlevelsesrate for primære rotte-, mus- og humane stamcelle-afledte neuroner sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige serumfrie neuronale mediesystemer
  • Forbedret elektrofysiologisk aktivitet og modning —mere konsistent, stabil og synkroniseret spontan aktivitet i primære gnaverneuroner efter 10 dage sammenlignet med BrainPhys™ Neuronalt medium
  • Accelererer neuritudvækst og øger antallet af synaptisk-positive puncta
Fås som et 500 ml basalt medium, Neurobasal Plus Medium kan uden problemer erstatte andre neuronale cellekulturmedier, såsom klassisk Neurobasal Medium. De B-27 Plus Neuronal Culture System er også tilgængeligt til køb, som består af B-27 Plus Tillæg og Neurobasal Plus Medium, der tilbyder en bekvem og værdifuld alt-i-én bestillingsløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Neurobasal Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Produktlinje Neurobasal
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Testet for Endotoxin, Ydeevne, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Neuronal cellekultur