Få mere at vide
Gibco™ Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotikumblanding
Beskrivelse
Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampen Penicillium og virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriers cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus og Neomycin fra Streptomyces fradiae . Streptomycin og Neomycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
- Opløsningen indeholder 5 mg penicillin, 5 mg streptomycin og 10 mg neomycin pr. ml i 0,85 % saltvand
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -20 °C). |
| Koncentration | 100 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Til brug med (applikation) | Forebyggelse af cellekulturkontamination |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Sikkerhed og håndtering
- Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: neomycin sulphate, strepto,ycin sulphate, penicillin G sodium salt