Få mere at vide
Gibco™ Kyllingeserum, New Zealand oprindelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11540516
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11540516 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11540516 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 16110082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Bæredygtig emballage
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: New Zealand
  • Alder: Voksen
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kylling
Alder Voksen
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Kylling serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Sterilfiltreret
Sterilitet Sterilfiltreret
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Til in vitro-diagnostisk brug.