Få mere at vide
Gibco™ MEM vitaminopløsning (100X)
Beskrivelse
- Indeholder 100 gange de vitaminer, der findes i standard MEM
- Til in vitro diagnostisk brug
- Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Cellekultur, insektcellekultur, pattedyrcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C Forsendelsesbetingelser: Frossen Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Vitamintilskud |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 5,4 til 7,7 |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.