Få mere at vide
Gibco™ MEM (Richters modifikation), ingen phenolrød
Beskrivelse
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette MEM er ændret som følger:
Med: L-glutamin, Gentamycin, Prolin, Natriumpyruvat, Zink
Uden: HEPES, Phenol Red, Insulin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Richters MEM er en modificeret formulering af Eagle's MEM, der indeholder jern, zink, putrescin, fedtsyrer og gentamycin. Richters modifikation omfatter også meget høje koncentrationer af både cholinchlorid og i-Inositol. Dette produkt er lavet med Earles salte.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Gibco™ MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster |
| Celletype | Primære rotteastrocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Natriumpyruvat, Gentamicin, Proline, Zink |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen insulin |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |